Documentos Principais
R116-500
Sigma-Aldrich
Rat Fibroblast Growth Medium (500 ml)
Sinônimo(s):
Fibroblast Growth Medium
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Formulário
liquid
Nível de qualidade
prazo de validade
6 mo.
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
All-in-one ready-to-use media
Aplicação
Rat Fibroblast Growth Medium (500 ml) has been used to culture rat dermal fibroblast cells and primary rat lung fibroblast cells.
Qualidade
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota de preparo
contained in protocol
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.