Q111
(±)-Quinpirole dihydrochloride
powder
Sinônimo(s):
trans-(±)-4,4a,5,6,7,8,8a,9-Octahydro-5-propyl-1H-pyrazolo[3,4-g]quinoline dihydrochloride, LY-141,865
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
cor
white
solubilidade
H2O: 28 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.[H][C@]12CCCN(CCC)[C@]1([H])Cc3cn[nH]c3C2
InChI
1S/C13H21N3.2ClH/c1-2-5-16-6-3-4-10-7-12-11(8-13(10)16)9-14-15-12;;/h9-10,13H,2-8H2,1H3,(H,14,15);2*1H/t10-,13-;;/m1../s1
chave InChI
GJIGRGIGKHPYTK-OWVUFADGSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD2(1813)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?