PZ0377
PF-05236216 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[3-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl]-6,7-dihydro-6-methyl-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-5-one hydrochloride, PF-5236216 hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C=C(C2=CC=NC(CN3C)=C2C3=O)C(C4=CC=C(F)C=C4)=N1.Cl
InChI
1S/C18H15FN4O.ClH/c1-22-10-15-16(18(22)24)13(7-8-20-15)14-9-23(2)21-17(14)11-3-5-12(19)6-4-11;/h3-9H,10H2,1-2H3;1H
chave InChI
CLDJMFXSCFWXDI-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)