PZ0367
PF-02413873
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[3-Cyclopropyl-1-(mesylmethyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]oxy-2,6-dimethylbenzonitrile, 4-[[3-Cyclopropyl-5-methyl-1-[(methylsulfonyl)methyl]-1H-pyrazol-4-yl]oxy]-2,6-dimethyl-benzonitrile, PF 2413873, PF-2413873
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(C#N)C(C)=CC(OC2=C(C)N(CS(=O)(C)=O)N=C2C3CC3)=C1
InChI
1S/C18H21N3O3S/c1-11-7-15(8-12(2)16(11)9-19)24-18-13(3)21(10-25(4,22)23)20-17(18)14-5-6-14/h7-8,14H,5-6,10H2,1-4H3
chave InChI
QSFGZNVRVZHUGV-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)