PZ0354
PF-04363467 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-N-[4-(4-Ethyl-2-morpholinyl)-2-methylphenyl]-4-(1-methylethyl)benzenesulfonamide hydrochloride, N-[4-[(2S)-4-Ethyl-2-morpholinyl]-2-methylphenyl]-4-(1-methylethyl)-benzenesulfonamide hydrochloride, PF-4363467 hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 3 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[H]Cl.CC1=CC([C@H]2CN(CC)CCO2)=CC=C1NS(C3=CC=C(C(C)C)C=C3)(=O)=O
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3