PZ0347
CP-424,174
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
CP 424174, CP-424174, CP424174, N-[[[4-Chloro-2,6-bis(1-methylethyl)phenyl]amino]carbonyl]-3-(1-hydroxy-1-methylethyl)-benzenesulfonamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)(C)C1=CC(S(=O)(NC(NC2=C(C(C)C)C=C(Cl)C=C2C(C)C)=O)=O)=CC=C1
InChI
1S/C22H29ClN2O4S/c1-13(2)18-11-16(23)12-19(14(3)4)20(18)24-21(26)25-30(28,29)17-9-7-8-15(10-17)22(5,6)27/h7-14,27H,1-6H3,(H2,24,25,26)
chave InChI
YRSBLSHMKVQWHP-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)