PZ0285
PD168393
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[(3-Bromophenyl)amino]-6-acrylamidoquinazoline; N-[4-[(3-Bromophenyl)amino]-6-quinazolinyl]-2-propenamide, PD 168393
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
C=CC(NC1=CC2=C(NC3=CC=CC(Br)=C3)N=CN=C2C=C1)=O
InChI
1S/C17H13BrN4O/c1-2-16(23)21-13-6-7-15-14(9-13)17(20-10-19-15)22-12-5-3-4-11(18)8-12/h2-10H,1H2,(H,21,23)(H,19,20,22)
chave InChI
HTUBKQUPEREOGA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)