P0749
Anti-Potassium Channel Kv11.1 Extracellular antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-HERG, Anti-KCNH2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: 2-8 μg using live intact K562 (human chronic myelogenous leukemia) cells (per 106 cells)
immunocytochemistry: 1:25
western blot: 1:200 using HEK-KV11.1 transfected cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KCNH2(3757)
mouse ... Kcnh2(16511)
rat ... Kcnh2(117018)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2