SRP6323
Pentraxin 3 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
PTX3, TNFAIP5, TSG-14
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
liquid
peso molecular
44.4 kDa (401 aa, 18-381 aa + His Tag)
embalagem
pkg of 100 μg
concentração
1 mg/mL
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PTX3(5806)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3