Documentos Principais
PZ0155
Sigma-Aldrich
PF-03716556
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
PF-03716556, [N-(2-Hydroxyethyl)-N,2-dimethyl-8-{[(4R)-5-methyl-3,4-dihydro-2H-chromen-4-yl]amino}imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide]
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H26N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
394.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(CCO)C(=O)c1cc(N[C@@H]2CCOc3cccc(C)c23)c4nc(C)cn4c1
InChI
1S/C22H26N4O3/c1-14-5-4-6-19-20(14)17(7-10-29-19)24-18-11-16(22(28)25(3)8-9-27)13-26-12-15(2)23-21(18)26/h4-6,11-13,17,24,27H,7-10H2,1-3H3/t17-/m1/s1
chave InChI
YBHKBMJREUZHOV-QGZVFWFLSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
potent, selective and reversible acid pump antagonist (H, K-ATPase)
Características e benefícios
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.