Key Documents
ACR5000PA
Millipore
Protein A Reagent Kit
for antibody purification
Sinônimo(s):
Protein purification kit
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Descrição geral
For use with the Amicon Pro Affinity Conc: 3 ml Protein A resin, 2 X 66ml Bind/Wash Buffer, 12 ml Elution buffer, 2.5 ml Neutralization buffer
Protein A Reagent Kit for Antibody purification.
Informações legais
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1