Key Documents
PZ0104
Sigma-Aldrich
CP-91149
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-Chloro-N-[(1S,2R)-3-(dimethylamino)-2-hydroxy-3-oxo-1-(phenylmethyl)propyl]-1H-indole-2-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H22ClN3O3
Número CAS:
Peso molecular:
399.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C(=O)[C@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cc3cc(Cl)ccc3[nH]2
InChI
1S/C21H22ClN3O3/c1-25(2)21(28)19(26)17(10-13-6-4-3-5-7-13)24-20(27)18-12-14-11-15(22)8-9-16(14)23-18/h3-9,11-12,17,19,23,26H,10H2,1-2H3,(H,24,27)/t17-,19+/m0/s1
chave InChI
HINJNZFCMLSBCI-PKOBYXMFSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
CP-91149 is a selective glycogen phosphorylase inhibitor.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3