PZ0004
Varenicline tartrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
7,8,9,10-Tetrahydro-6,10-methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine tartrate, Champix
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: >5 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.C1NC[C@H]2C[C@@H]1c3cc4nccnc4cc23
InChI
1S/C13H13N3.C4H6O6/c1-2-16-13-5-11-9-3-8(6-14-7-9)10(11)4-12(13)15-1;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,4-5,8-9,14H,3,6-7H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t8-,9+;1-,2-/m.1/s1
chave InChI
TWYFGYXQSYOKLK-CYUSMAIQSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to nicotinic acetylcholine receptors for your research needs.
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox