Y0000616
Tropisetron hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Tropisetron monohydrochloride, 1H-Indole-3-carboxylic acid (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester monohydrochloride, 3-Tropanylindole-3-carboxylate monohydrochloride, ICS-205,930, Navoban
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tropisetron
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)c3c[nH]c4ccccc34
InChI
1S/C17H20N2O2.ClH/c1-19-11-6-7-12(19)9-13(8-11)21-17(20)15-10-18-16-5-3-2-4-14(15)16;/h2-5,10-13,18H,6-9H2,1H3;1H
chave InChI
XIEGSJAEZIGKSA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)