Documentos Principais
PRS4619
Sigma-Aldrich
Anti-Wnt10B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Wingless-type MMTV integration site family, member 10B, Anti-Wnt12
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
predicted mol wt 43 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... WNT10B(7480)
Imunogênio
a 15 amino acid peptide from near the center of human Wnt10b.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4619.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Marpe Bam et al.
Molecular medicine (Cambridge, Mass.), 26(1), 110-110 (2020-11-16)
Posttraumatic stress disorder (PTSD) is a psychiatric disorder accompanied by chronic peripheral inflammation. What triggers inflammation in PTSD is currently unclear. In the present study, we identified potential defects in signaling pathways in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from individuals