Documentos Principais
PRS3957
Sigma-Aldrich
Anti-Slug (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Neural crest transcription factor slug, Anti-Snail homolog 2 (Drosophila)
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SNAI2(6591)
Imunogênio
a 14 amino acid peptide from near the center of human Slug.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3957.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)