Documentos Principais
PRS3091
Sigma-Aldrich
Anti-AID antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Activation-induced cytidine deaminase
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
predicted mol wt 22 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AICDA(57379)
Imunogênio
a peptide corresponding to 14 amino acids near the carboxy-terminus of human AID.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3091.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Stefan Rebhandl et al.
European journal of immunology, 44(7), 2175-2187 (2014-03-29)
Activation-induced deaminase (AID) is a DNA-mutating enzyme that mediates class-switch recombination as well as somatic hypermutation of antibody genes in B cells. Due to off-target activity, AID is implicated in lymphoma development by introducing genome-wide DNA damage and initiating chromosomal