PLA0304
Goat anti-HIF1-alpha Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
ARNT interacting protein, ARNT-interacting protein, HIF-1-alpha, HIF-1A, HIF-1alpha, HIF1, HIF1-ALPHA, MOP1, PAS domain-containing protein 8, PASD8, alpha subunit (basic helix-loop-helix transcription factor), bHLHe78, basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP1, class E basic helix-loop-helix protein 78, hypoxia inducible factor 1, hypoxia-inducible factor 1, hypoxia-inducible factor 1 alpha isoform I.3, hypoxia-inducible factor1alpha, member of PAS protein 1, member of PAS superfamily 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2- 10 μg/mg
nº de adesão
NP_001521.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
goat ... HIF1-alpha(3091)
Imunogênio
forma física
Outras notas