PLA0236
Anti-KRAS Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
ERK, ERK-2, ERK2, ERT1, MAP kinase 1, MAP kinase 2, MAP kinase isoform p42, MAPK 1, MAPK 2, MAPK2, P42MAPK, PRKM1, PRKM2, extracellular signal-regulated kinase 2, mitogen-activated protein kinase 2, p38, p40, p41, p41mapk, p42-MAPK, protein tyrosine kinase ERK2
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Rabbit anti-ERK2 Antibody, Affinity Purified, Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de adesão
NP_002736.3
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
rabbit ... ERK2(5594)
Imunogênio
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)