PLA0163
Rabbit anti-ATRX Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
ATP-dependent helicase ATRX, ATR2, DNA dependent ATPase and helicase, JMS, Juberg-Marsidi syndrome, MRX52, MRXHF1, RAD54, RAD54 homolog (S. cerevisiae), RAD54L, SFM1, SHS, X-linked, X-linked 52, X-linked helicase II, X-linked nuclear protein, XH2, XNP, ZNF-HX, Zinc finger helicase, alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked (RAD54 (S. cerevisiae) homolog), alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked (RAD54 homolog. S. cerevisiae), helicase 2, mental retardation
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:1,000-1:5,000
nº de adesão
NP_000480.2
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
rabbit ... ATRX(546)
Imunogênio
forma física
Outras notas