ABS535
Anti-Arginase-1 Antibody
from chicken
Sinônimo(s):
Type 1 Arginase
ARG1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
chicken
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
guinea pig, human, mouse, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgY
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ARG1(383)
mouse ... Arg1(11846)
rat ... Arg1(29221)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Arginase-1 in RAW cell lysate (Morris, S., et al. (1998). Am J Physiol Endocrinol Metab 275:E740-E747, 1998).
Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Arginase-1 in 10 µg of mouse LN tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2