SAB4200508
Anti-ARG1 antibody, Mouse monoclonal
clone ARG1-3, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-arginase-1, Anti-liver-type arginase, Anti-type I arginase, Monoclonal Anti-ARG1 antibody produced in mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ARG1-3, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~40 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of rat or mouse liver.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ARG1(383)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)