530050-M
PRIMA-1
A cell-permeable quinuclidinone analog with antitumor properties.
Sinônimo(s):
PRIMA-1, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1-azabicyclo[2,2,2]octan-3-one, p53 Reactivation and Induction of Massive Apoptosis
Ensaio
≥95% (NMR)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
off-white
solubilidade
water: 2 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C9H15NO3/c11-5-9(6-12)8(13)7-1-3-10(9)4-2-7/h7,11-12H,1-6H2
chave InChI
RFBVBRVVOPAAFS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Restores biochemical and biological function to mutant p53
Advertência
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3