PLA0126
Rabbit anti-Phospho 53BP1 (S25) Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
1, 53BP1, TDRD30, TP53, p202, p53-binding protein 1, p53BP1, tumor protein 53-binding protein, tumor protein p53-binding protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:1,000- 1:5,000
immunoprecipitation (IP): 1- 4 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de adesão
NP_005648.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer25 )
Informações sobre genes
human ... TP53BP1(7158)
Imunogênio
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)