Documentos Principais
PLA0041
Sigma-Aldrich
Goat anti-MCM6 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
MCG40308, MCM6 minichromosome maintenance deficient 6 (MIS5 homolog; S. pombe), MCM6 minichromosome maintenance deficient 6 (MIS5 homolog; S. pombe) (S. cerevisiae), MIS5 homolog (S.pombe), Mis5, P105MCM, minichromosome maintenance deficient (mis5; S. pombe) 6, minichromosome maintenance deficient 6 homolog (S. cerevisiae)
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de adesão
NP_005906.2
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
goat ... MCM6(4175)
Imunogênio
The epitope recognized by PLA0041 maps to a region between residue 775 and the C-terminus (residue 821) of human Minichromosome Maintenance 6 using the numbering given in entry NP_005906.2 (GeneID 4175).
forma física
Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 containing 0.09% sodium azide
Outras notas
The MCM (Mini-Chromosome Maintenance) complex is a key component of the pre-replication complex involved in replication licensing which restricts DNA replication to only once per cell cycle. The MCM complex is a heterohexamer of MCM2, MCM3, MCM4, MCM5, MCM6, and MCM7. MCM6 is part of the core MCM complex that includes MCM4, MCM6, and MCM7. The core complex possesses DNA helicase activity.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)