P7561
Phentolamine methanesulfonate salt
≥98% (TLC), powder
Sinônimo(s):
2-(N-[m-Hydroxyphenyl]-p-toluidinomethyl)imidazoline
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
pf
180-182 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: 26 mg/mL
H2O: 50 mg/mL
originador
Novartis
cadeia de caracteres SMILES
CS(O)(=O)=O.Cc1ccc(cc1)N(CC2=NCCN2)c3cccc(O)c3
InChI
1S/C17H19N3O.CH4O3S/c1-13-5-7-14(8-6-13)20(12-17-18-9-10-19-17)15-3-2-4-16(21)11-15;1-5(2,3)4/h2-8,11,21H,9-10,12H2,1H3,(H,18,19);1H3,(H,2,3,4)
chave InChI
OGIYDFVHFQEFKQ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)