Key Documents
P7521
Sigma-Aldrich
Pro-Arg 4-methoxy-β-naphthylamide acetate salt
powder
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H30N6O3
Número CAS:
Peso molecular:
426.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
forma
powder
Nível de qualidade
cor
light orange
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C2CCCN2)cc3ccccc13
InChI
1S/C22H30N6O3/c1-31-19-13-15(12-14-6-2-3-7-16(14)19)27-21(30)18(9-5-11-26-22(23)24)28-20(29)17-8-4-10-25-17/h2-3,6-7,12-13,17-18,25H,4-5,8-11H2,1H3,(H,27,30)(H,28,29)(H4,23,24,26)
chave InChI
VCBSBIGZWZKYIY-UHFFFAOYSA-N
Substratos
Fluorogenic substrate for cathepsin c
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
F A Dolbeare et al.
Clinical chemistry, 23(8), 1485-1491 (1977-08-01)
Enzyme activity can be measured in single cells or in cell suspensions by either static or flow microfluorometry when a fluorogenic substrate is used. We have used amino acid derivatives of arylamines as fluorogenic substrates for tagging cellular proteinases. The