Key Documents
G0142
Sigma-Aldrich
Gly-Phe p-nitroanilide
cathepsin c substrate
Sinônimo(s):
Gly-Phe-pNA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H18N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
342.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
solubilidade
DMF: 50 mg/mL, clear, yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NCC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C17H18N4O4/c18-11-16(22)20-15(10-12-4-2-1-3-5-12)17(23)19-13-6-8-14(9-7-13)21(24)25/h1-9,15H,10-11,18H2,(H,19,23)(H,20,22)
chave InChI
KNDZCZRECXTRHP-UHFFFAOYSA-N
Substratos
Chromogenic substrate for cathepsin C.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
A simple estimation of cathepsin C using a new chromogenic substrate.
R J PLANTA et al.
Analytical biochemistry, 5, 360-362 (1963-04-01)