P6662
o-Fenilenediamina
tablet, 1 mg substrate per tablet
Sinônimo(s):
1,2-Phenylenediamine tablet, OPD, OPD Tablet
Formulário
tablet
pf
258 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
chave InChI
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Reconstituição
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.