P5412
o-Phenylenediamine
peroxidase substrate, chromogenic, tablet
Sinônimo(s):
1,2-Diaminobenzene, 1,2-Phenylenediamine, OPD
About This Item
Produtos recomendados
product name
o-Phenylenediamine, tablet, 20 mg substrate per tablet
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 25 °C)
forma
tablet
pb
256-258 °C
pf
100-102 °C
fluorescência
λex 337 nm; λem 417 nm (after derivatization)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
chave InChI
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Reconstituição
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
276.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
136 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.