P4399
β-Lactamase from Enterobacter cloacae
Type III, lyophilized powder, 6-18 units/mg protein (using benzylpenicillin)
Sinônimo(s):
β-Lactamase I, β-Lactamase II, Cephalosporinase, Penicillin amido-β-lactam hydrolase, Penicillinase from Enterobacter cloacae
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Type III
forma
lyophilized powder
atividade específica
6-18 units/mg protein (using benzylpenicillin)
composição
Protein, ~10%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
inibidor
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves