Documentos Principais
P3190
Sigma-Aldrich
TWEEN® 65
Sinônimo(s):
Triestearato de polioxietileno sorbitano
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
NACRES:
NA.25
descrição
non-ionic
Formulário
solid
composição
Stearic acid, ≥40% (balance primarily palmitic acid)
concentração
≥35% (palmitic acid, GC)
técnica(s)
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein purification: suitable
Descrição geral
O TWEEN 65 é um éster de polioxietileno de ácido graxo de sorbitano.
Aplicação
O TWEEN 65 foi usado em um estudo como fonte de carbono para a desclorinação redutiva de hexaclorobenzeno em uma cultura metanogênica mista. Ele também foi usado em um estudo para investigar sua capacidade de estimular o crescimento do hipocótilo de Amaranthus caudatus L.
Informações legais
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
300.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
149.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Tween surfactants stimulate growth of Amaranthus Seedlings
Knypl, J.
Zeitschrift fur Pflanzenphysiologie, 81, 147-147 (1977)
Study on thermal induced phase inversion of concentratedO/W emulsions stabilized by various tween emulsifiers
Dokic , P. and P. Sherman
Coll. Polymer Sci., 258, 1159-1159 (1980)
D H Yeh et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 52(1-2), 343-349 (2005-09-27)
Three structurally-related, nonionic, polysorbate surfactants (Tween 60, 61, and 65) were used as the sole carbon source to sustain the microbial, sequential reductive dechlorination of hexachlorobenzene (HCB) in a mixed, methanogenic culture derived from a contaminated estuarine sediment. The surfactants
Rafaela C Sartore et al.
PloS one, 6(6), e20667-e20667 (2011-06-16)
The existence of loss and gain of chromosomes, known as aneuploidy, has been previously described within the central nervous system. During development, at least one-third of neural progenitor cells (NPCs) are aneuploid. Notably, aneuploid NPCs may survive and functionally integrate