P3026
Pectolyase from Aspergillus japonicus
lyophilized powder, ≥0.3 units/mg solid
Sinônimo(s):
Pectolytic enzyme
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Aspergillus sp. (A. japonicus)
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥0.3 units/mg solid
peso molecular
50 kDa
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Pectolyase or pectin lyase is stable in the temperature range of 40-50°C and is a 50 kDa enzyme with an isoelectric pH of 3.8.
Aplicação
- in the lysis of chlorella cells for protoplast generation
- as component of enzyme digestion buffer for Arabidopsis meiotic chromosome isolation
- to induce reorganization of Arabidopsis root cap cell architecture
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Definição da unidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
A key resource feature at our Enzyme Explorer section of biochemicals is "Enzymes for Carbohydrate Analysis and Digestion." Offering kits, reagents, analysis, lists of enzymes related to PTM and carbohydrate metabolism.