P4716
Pectinase from Aspergillus niger
BioReagent, suitable for plant cell culture, aqueous glycerol solution, ≥5 units/mg protein (Lowry)
Sinônimo(s):
Poly-(1,4-α-D-galacturonide) glycanohydrolase, Polygalacturonase solution from Aspergillus niger
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Aspergillus niger
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Formulário
aqueous glycerol solution
atividade específica
≥5 units/mg protein (Lowry)
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- for protoplasts liberation
- in the protoplast enzyme mixture for enzyme digestion
- to conduct partial saccharification of sugars
- to study their role in the invasion of plant tissues by phytopathogens, the spoilage of produce and various food processing and plant biotechnology applications
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
A key resource feature at our Enzyme Explorer section of biochemicals is "Enzymes for Carbohydrate Analysis and Digestion." Offering kits, reagents, analysis, lists of enzymes related to PTM and carbohydrate metabolism.
Protocolos
Enzymatic Assay of Pectinase