Key Documents
P1997
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Dynamin (pSer774) antibody produced in sheep
affinity isolated antibody, aqueous glycerol suspension
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
sheep
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
aqueous glycerol suspension
uso
sufficient for 10 blots
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1:1000 using using rat brain synaptosomal lysate.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Imunogênio
synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding Ser774 of dynamin.
forma física
Solution in 10 mM HEPES, pH 7.5, 150 mM NaCl, 100 μg/mL BSA, and 50% glycerol.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3