P0497
Anti-PMP70 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-70 kDa Peroxisomal membrane Protein, Anti-ABCD3, Anti-PXMP1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 70 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
validação aprimorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using RIPA extract (0.5 mg) from human HepG2 cells
indirect immunofluorescence: 4-8 μg/mL using mouse NIH3T3 cells
western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using whole extracts of rat PC12 cells or rat kidney extract or rat liver extract
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ABCD3(5825)
mouse ... Abcd3(19299)
rat ... Abcd3(25270)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunocytochemistry
- immunostaining
- immunofluorescence
- western blotting
- immunoprecipitation
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
The isolation of subcellular fractions by centrifugation is a commonly used technique and is widely applicable across multiple cell and tissue types. Because organelles differ in their size, shape, and density, centrifugation can be easily employed to separate and purify organelle fractions from gently homogenized samples.