P0090
Anti-PMP70−Atto 488 antibody produced in rabbit
1.5-3 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-70 kDa Peroxisonal membrane protein, Anti-ABCD3, Anti-PXMP1
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
Atto 488 conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
condição de armazenamento
protect from light
concentração
1.5-3 mg/mL
técnica(s)
direct immunofluorescence: 10-20 μg/mL using human HeLa cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ABCD3(5825)
mouse ... Abcd3(19299)
rat ... Abcd3(25270)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)