Documentos Principais
P0494
Sigma-Aldrich
Anti-Peroxisome Proliferator Activated Receptor δ antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-PPARδ
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 49 kDa
reatividade de espécies
mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PPARD(5467)
mouse ... Ppard(19015)
Especificidade
Does not detect PPARα or PPARγ.
Imunogênio
peptide corresponding to amino acid residues 1-14 of mouse PPARδ. This sequence is 86% conserved in the human sequence.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 1 mg/mL bovine serum albumin and 0.05% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)