P0035
Penciclovir
Sinônimo(s):
2-Amino-1,9-dihydro-9-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)butyl]-6H-purin-6-one, BRL-39123
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
solubilidade
0.02 M potassium phosphate: soluble 2 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
viruses
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC(=O)c2ncn(CCC(CO)CO)c2N1
InChI
1S/C10H15N5O3/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-5-15(8)2-1-6(3-16)4-17/h5-6,16-17H,1-4H2,(H3,11,13,14,18)
chave InChI
JNTOCHDNEULJHD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3