OH30428199
Ohaus® Compass Energy Efficient Portable Balance
Model CX221, weighing capacity 220 g, resolution: 0.1 g
Sinônimo(s):
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
metal weighing plate
Características
CE compliant
CSA approved
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 30428199
capacidade de pesagem faixa de medição
220 g, resolution: 0.1 g
Tacho de pesagem: L × C
14.2 cm × 12.8 cm
energia da bateria
alkaline, 1000 hr life
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)