Documentos Principais
Z744109
CoolSafe box
Sinônimo(s):
Cooling Box, dry block, tube cooling block, cooling block
About This Item
Código UNSPSC:
41123300
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech CSF-BOX
I.D. × L × H
6.25 in. × 3.25 in. × 4.62 in.
O.D. × L × H
8.5 in. × 5.5 in. × 6.5 in.
Descrição geral
The CoolSafe box is made of triple density expanded polystyrene and molded under extreme pressure creating a durable container that guarantees temperature stability.
Aplicação
PCR
Informações legais
CoolSafe is a trademark of Diversified Biotech, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)