Key Documents
OH30393200
Ohaus® Pen pH Meter
Model ST20M-C
About This Item
Código UNSPSC:
41115603
Materiais
epoxy shaft
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 30393200
faixa de medição de condutividade
0.00-19.99 mS/cm
faixa de medição de pH
0.00-14 pH unit
faixa de medição de salinidade
0.0-10.0 ppt
faixa de medição de temperatura
0.0-99.0 °C
energia da bateria
4 × 1.5 V, 200 hr life
Descrição geral
With durable IP67 waterproof ABS housing, protective sensor cap, and an automatic shutdown feature that preserves battery life, OHAUS pen meters can endure consistent use in rough, wet environments.
Aplicação
pH, oxidation-reduction potential (ORP), conductivity, dissolved oxygen (DO), salinity, total dissolved solids (TDS), temperature measurement
Características e benefícios
Easily replaceable electrodes, automatic shut off feature
Informações legais
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.