Documentos Principais
Z527831
Sigma-Aldrich
pHTestr® 3
pHTestr® 3+
About This Item
Código UNSPSC:
41115603
NACRES:
NB.79
fabricante/nome comercial
Oakton
faixa de medição
0-50 °C, accuracy: 1 °C (ATC)
faixa de medição de pH
0.00-14.99 pH unit, accuracy: 0.01 pH unit, resolution: 0.01 pH unit
Descrição geral
Features toggle readout of pH and temperature.
Waterproof with unique double junction electrode design that is ideal for most applications including tris buffers, organics, solutions with heavy metals, sulfides, and dirty water.
  • Push-button three-point calibration, 4.01, 7.00, 10.00
  • Double-junction gel pH electrode
  • Powered by four 1.5V alkaline batteries
Informações legais
pHTestr is a registered trademark of Oakton
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z527831-1EA4061833353493