N9657
Monoclonal Anti-Nitric Oxide Synthase, Inducible antibody produced in mouse
clone NOS-IN, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-iNOS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NOS-IN, monoclonal
peso molecular
antigen 130 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
mouse, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extract of the murine macrophage cell line RAW 264.7 activated with LPS and IFN-γ
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NOS2(4843)
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Nos2(24599)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunofluorescence staining
- immunogold electron microscopy
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?