N9532
Monoclonal Anti-Nitric Oxide Synthase, Endothelial antibody produced in mouse
clone NOS-E1, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-eNOS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NOS-E1, monoclonal
peso molecular
antigen 135 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
rat, mouse, human, bovine
técnica(s)
microarray: suitable
western blot: 1:3,000 using whole cell extract of cultured bovine lung endothelial cells
Isotipo
IgA
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NOS3(4846)
mouse ... Nos3(18127)
rat ... Nos3(24600)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- for enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblot
- immunohistochemistry
- immunofluorescence.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?