N2280
Monoclonal Anti-Nitric Oxide Synthase, Brain (1-181) antibody produced in mouse
clone NOS-B1, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-bNOS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NOS-B1, monoclonal
peso molecular
antigen 150-160 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
rat, goat, pig, human
técnica(s)
microarray: suitable
western blot: 1:3,000 using fresh rat cerebellum extract
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NOS1(4842)
rat ... Nos1(24598)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- western blot analysis
- immunocytochemistry
- double immunofluorescence
- immunofluorescence staining
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blot immunoassay
- immunohistochemical staining
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3