ABN26
Anticorpo anti-iNOS/NOS II, NT
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Nitric oxide synthase, inducible, Inducible NO synthase, Inducible NOS, iNOS, Macrophage NOS, MAC-NOS, NOS type II, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase NOS2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Nos2(18126)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Análise por imunoprecipitação: 10 µg desse anticorpo imunoprecipitou iNOS/NOSII a partir de lisado de células RAW264.7 tratadas com IFNgama/LPS.
Neurociência
Estresse oxidativo
Qualidade
Análise por Western Blot: 0,5 µg/ml desse anticorpo detectou iNOS/NOS II em 10 µg de lisados de células RAW264.7 não tratadas e tratadas com IFNgama/LPS.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Lisados de células RAW264.7 não tratadas e tratadas com IFNgama / LPS
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado