N8010
4-Nitrophenyl 4-guanidinobenzoate hydrochloride
protease substrate, ≥95.0% (TLC), powder
Sinônimo(s):
4-Guanidinobenzoic acid 4-nitrophenylester hydrochloride, NPGB, pNPGB
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
4-Nitrophenyl 4-guanidinobenzoate hydrochloride, protease inhibitor and substrate
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
formic acid: soluble 49.00-51.00 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NC(=N)Nc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H12N4O4.ClH/c15-14(16)17-10-3-1-9(2-4-10)13(19)22-12-7-5-11(6-8-12)18(20)21;/h1-8H,(H4,15,16,17);1H
chave InChI
PKSBDZOBYIKNGY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a substrate for trypsin for active site titration experiments
- for pre-treating of mosquito eggs in the interplasmid transposition assay
- as a component of isotonic buffer to moisten filter paper for mosquito embryo collection
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)