N6660
β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced disodium salt
~98%, pkg of 0.2 mg (per vial)
Sinônimo(s):
β-DPNH, β-NADH, Coenzyme I reduced disodium salt, Diphosphopyridine nucleotide reduced disodium salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
~98%
Nível de qualidade
Formulário
powder
embalagem
pkg of 0.2 mg (per vial)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;/q;2*+1/p-2/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;/m0../s1
chave InChI
QRGNQKGQENGQSE-QUWMEQBESA-L
Descrição geral
Aplicação
- for the standard curve generation in neurotoxity assay of cortical neurons
- in triosephosphate isomerase assay in jurkat JE6-1 cells
- in lactate dehydrogenase assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?