Key Documents
N3288
Sigma-Aldrich
(+)-Norfenfluramine hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
JP 92, NSC 43036, S-(+)-α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzeneethanamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12F3N · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
239.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
condição de armazenamento
desiccated
cor
white
solubilidade
H2O: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.C[C@H](N)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H12F3N.ClH/c1-7(14)5-8-3-2-4-9(6-8)10(11,12)13;/h2-4,6-7H,5,14H2,1H3;1H/t7-;/m0./s1
chave InChI
PIDLOFBRTWNFAR-FJXQXJEOSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
(+)-Norfenfluramine is the major hepatic metabolite of (+)-fenfluramine and is primarily responsible for the anorexic effect, as well as side effects; (+)-norfenfluramine causes vasoconstriction and a blood pressure increase in rats with normal blood; acts primarily on the cytoplasmic pool of serotonin; more potent than fenfluramine at inducing dopamine release.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to serotonin receptors for your research needs.